Print…
Amido, solúvel (de batata)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 68.7 EUR
A11961.36 A11961.0E
Amido, solúvel (de batata)
Amido, solúvel
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Ponto de Fusão: 256…258 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799