Ouro ≥99.95% (baseado em metais), nanopó APS 20-25 nm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45822.03
45822.06
45822.03EA
0
EUR
45822.03
45822.06
Ouro ≥99.95% (baseado em metais), nanopó APS 20-25 nm
Ouro
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-57-5
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Fórmula:
Au Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003436 Número CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 |