1,3-Diethoxybenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11338.09
A11338.18
A11338.30
A11338.09EA
35
EUR
A11338.09
A11338.18
A11338.30
1,3-Diethoxybenzene 95%
1,3-Diethoxybenzene
Purity: 95%
CAS No.: 2049-73-2
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Refractive Index: 1.5095
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2517730
MDL No.: MFCD00015145
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₂ Peso Molecular: 166.22 g/mol Ponto de ebulição: 234…236 °C Ponto de Fusão: 11…12 °C Densidade: 1.010 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015145 Número CAS: 2049-73-2 EINECS: 218-071-3 |