Print…
γ-Butyrolactone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
B0767-500ML B0767-25ML
TCIAB0767-500MLEA 29 EUR
TCIAB0767-500ML TCIAB0767-25ML
γ-Butyrolactone ≥99.0% (por GC)
γ-Butyrolactone
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005386
Número CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 14,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=698f337a5e847b6fd31b841649b6f01e9dc6c1b4&vid=698f337a5e847b6fd31b841649b6f01e9dc6c1b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %