Print…
4-Pentyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
268992-5G 268992-25G
SIAL268992-5GEA 75.6 EUR
SIAL268992-5G SIAL268992-25G
4-Pentyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
4-Pentyn-2-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,894 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004555
Número CAS: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
UN: 1987
ADR: 3,III