Print…
4-Bromo-2-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
722421-1G 722421-5G
SIAL722421-1GEA 49 EUR
SIAL722421-1G SIAL722421-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Número MDL : MFCD04112504
Número CAS: 128071-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III