Print…
3-Methyl-1-butyne 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
392740100 392740010
ACRO392740100EA 163 EUR
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Methyl-1-butyne 96%
3-Methyl-1-butyne
Fórmula: C₅H₈
Peso Molecular: 68.12 g/mol
Ponto de ebulição: 28
Ponto de Fusão: –90.1 °C
Densidade: 0.666 g/cm³
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039853
Número CAS: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN: 3295
ADR: 3 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %