Print…
2-Metil-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool terc-amílico
721123-100ML 721123-1L
SIAL721123-100MLEA 132 EUR
SIAL721123-100ML SIAL721123-1L
2-Metil-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2-Metil-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 102
Ponto de Fusão: –8.4 °C
Densidade: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004478
Número CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07218