Print…
1-Iodopropano estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Propyl iodide
Estabilização: Estabilizado com carbonato de sódio (Na₂CO₃)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 96.8 EUR
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Iodopropano estabilizada, Sigma-Aldrich®
1-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Ponto de ebulição: 103 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001095
Número CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Encomendar
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)