Print…
α,α,α-Trifluoro-o-cresol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
H0647-25G H0647-5G
TCIAH0647-25GEA 174 EUR
TCIAH0647-25G TCIAH0647-5G
α,α,α-Trifluoro-o-cresol ≥98.0% (por GC)
α,α,α-Trifluoro-o-cresol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 149°C
Ponto de Fusão: 46 °C
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002222
Número CAS: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f9d3362c2d6e1af8c51fa570e97c030c620aea8&vid=7f9d3362c2d6e1af8c51fa570e97c030c620aea8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C