Print…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
464007-1G 464007-5G
SIAL464007-1GEA 174 EUR
SIAL464007-1G SIAL464007-5G
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Número MDL : MFCD00190166
Número CAS: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II