Print…
D(-)-Manitol, Supelco®
Fornecedor: Merck
78513-50GEA 55.9 EUR
78513-50G
D(-)-Manitol, Supelco®
D(-)-Manitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso Molecular: 182,17 g/mol
Ponto de ebulição: 290…295 °C (4 hPa)
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064287
Número CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/79/26837079.jpg