Print…
Veratrole para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08529.0250 8.08529.1000
8.08529.0250EA 52.2 EUR
8.08529.0250 8.08529.1000
Veratrole para síntese
Veratrole
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 19…21 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008357
Número CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 17.5 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 205 - 206 °C
Vapor Pressure 0.63 hPa (25 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5346 (20 °C, 589 nm)
Density 1.085 g/cm3 (20 °C)