Print…
(R)-(-)-2-Methylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-2-Methylpiperazine
M2091-25G M2091-5G
TCIAM2091-25GEA 329 EUR
TCIAM2091-25G TCIAM2091-5G
(R)-(-)-2-Methylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Número MDL : MFCD00192317
Número CAS: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d551113b500b1d89cdcc5d7ff4ac21274792492&vid=5d551113b500b1d89cdcc5d7ff4ac21274792492&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C