Print…
Benzenesulphonic acid
Fornecedor: Merck
Perigo
93792-500G 93792-1KG
SIAL93792-500GEA 0 EUR
SIAL93792-500G SIAL93792-1KG
Benzenesulphonic acid
Benzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₆O₃S
Peso Molecular: 158.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 50
Densidade: 1.32 g/cm³ (47 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011689
Número CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070