Print…
(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B86400-25G B86400-5G
SIALB86400-25GEA 156 EUR
SIALB86400-25G SIALB86400-5G
(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Buten-2-ol
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 96 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004543
Número CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II