Veratrole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-16-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1364621
Merck Reference: 14,9956
MDL No.: MFCD00008357
Fórmula:
C₈H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 206…207 °C Ponto de Fusão: 21…23 °C Densidade: 1,084 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008357 Número CAS: 91-16-7 EINECS: 202-045-3 Merck Index: 14,9956 |