Print…
Veratrole 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161110010 161111000 161115000
ACRO161110010EA 117 EUR
ACRO161110010 ACRO161111000 ACRO161115000
Veratrole 99+%
Veratrole
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008357
Número CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089
Encomendar
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA