Print…
Oleoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Oleic acid chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
367850-100ML 367850-500ML
SIAL367850-100MLEA 72.5 EUR
SIAL367850-100ML SIAL367850-500ML
Oleoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Oleoyl chloride
Fórmula: C₁₈H₃₃ClO
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,9147 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134332
Número CAS: 112-77-6
EINECS: 204-005-0
UN: 3265
ADR: 8,II