Print…
2-Acetylpyridine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A0111-250ML A0111-25ML
TCIAA0111-250MLEA 185 EUR
TCIAA0111-250ML TCIAA0111-25ML
2-Acetylpyridine ≥99.0% (por GC)
2-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 189°C
Ponto de Fusão: ∼10 °C
Densidade: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 73°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006303
Número CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&vid=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %