Print…
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
244589-10G 244589-250G 244589-50G
SIAL244589-10GEA 92.3 EUR
SIAL244589-10G SIAL244589-250G SIAL244589-50G
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Fórmula: MnCl₂
Ponto de ebulição: 1190 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 650 °C
Densidade: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011114
Número CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768