Print…
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Manganese dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429449-25G 429449-5G
SIAL429449-25GEA 526 EUR
SIAL429449-25G SIAL429449-5G
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Fórmula: MnCl₂
Peso Molecular: 125.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Ponto de Fusão: 650
Densidade: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011114
Número CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05768