Print…
1,2-Epoxibutano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,2-Butylene oxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
109975-1L 109975-250ML
SIAL109975-1LEA 148 EUR
SIAL109975-1L SIAL109975-250ML
1,2-Epoxibutano, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxibutano
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 63 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –130 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005153
Número CAS: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II