Print…
Mequinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
54050-100G 54050-500G
SIAL54050-100GEA 30.7 EUR
SIAL54050-100G SIAL54050-500G
Mequinol, Sigma-Aldrich®
Mequinol
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 243
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Densidade: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 128
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002332
Número CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8