Mequinol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
A14845.0BEA
129
EUR
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
Mequinol ≥98%
Mequinol
Purity: 98+%
CAS No.: 150-76-5
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 243-246°
Beilstein Reference: 507924
MDL No.: MFCD00002332
Fórmula:
C₇H₈O₂ Peso Molecular: 124.14 g/mol Ponto de ebulição: 243…246 °C Ponto de Fusão: 55…58 °C Densidade: 1.550 Ponto de Inflamação: 132 °C (269 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002332 Número CAS: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |