Print…
Guaiacol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 27.9 EUR
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Guaiacol para síntese, Sigma-Aldrich®
Guaiacol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Densidade: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002185
Número CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568
Encomendar
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C