Print…
Caixas de esterilização, com tampa
Fornecedor: BOCHEM
8760 8761 8771 8770 8772 8762
BOCH8760EA 19.5 EUR
BOCH8760 BOCH8761 213-0246 BOCH8770 213-0247 BOCH8762
Caixas de esterilização, com tampa
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight