Print…
Pratos de evaporação
Fornecedor: BOCHEM
8042 8045 8040 8041
BOCH8042EA 89.9 EUR
BOCH8042 BOCH8045 BOCH8040 BOCH8041
Pratos de evaporação
Tabuleiros Cápsulas de evaporação
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.