Print…
Guaiacol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 88.2 EUR
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guaiacol 99+%
Guaiacol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 205 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 27…29 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002185
Número CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %