Print…
4-Ethoxyphenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
409670250 409670050 409671000
ACRO409670250EA 60.1 EUR
ACRO409670250 ACRO409670050 ACRO409671000
4-Ethoxyphenol 99%
4-Ethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 131 °C (9 mmHg)
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002334
Número CAS: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %