Print…
3-Ethoxyphenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B24266.06 B24266.14 B24266.22
B24266.06EA 53.3 EUR
B24266.06 B24266.14 B24266.22
3-Ethoxyphenol ≥98%
3-Ethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 621-34-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Phenol-like Melting Point: 28-31° Boiling Point: 247° MDL No.: MFCD00016450
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 247 °C
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Densidade: 1,070
Ponto de Inflamação: >93 °C (199 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016450
Número CAS: 621-34-1
EINECS: 210-681-8