Print…
2-Ethoxyphenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01917.0250 8.01917.9050
8.01917.0250EA 72.5 EUR
8.01917.0250 8.01917.9050
2-Ethoxyphenol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 214…216 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002187
Número CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Encomendar
Solubility 9 g/l (30 °C)
Melting Point 24 - 28 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5291 (25 °C, 589 nm)