Print…
Brancos para ampolas de decantação, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
210132403 210133605 210134404 210135409 210136302 210131707
SCOT210132403EA 68.2 EUR
SCOT210132403 SCOT210133605 SCOT210134404 SCOT210135409 SCOT210136302 SCOT210131707
Brancos para ampolas de decantação, DURAN®
Funis Ampolas de decantação
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • For glass manipulators
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance