Print…
Anisole, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 125 EUR
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anisole, Supelco®
Anisole
Fórmula: C₇H₈O
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 154
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008354
Número CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM