Print…
Anisole para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01452.0100 8.01452.0500 8.01452.1000 8.01452.2500 8.01452.9050 8.01452.9025
8.01452.0100EA 39.2 EUR
8.01452.0100 8.01452.0500 8.01452.1000 8.01452.2500 8.01452.9050 8.01452.9025
Anisole para síntese, Sigma-Aldrich®
Anisole
Fórmula: C₇H₈O
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 154
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008354
Número CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 1.6 g/l (25 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 108.13 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.2 hPa (20 °C)
Flash Point 44 °C
Explosion Limit 0.34 - 6.3 %(V)
Density 0.994 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) not applicable
Ignition Point 475 °C