Print…
Amostradores de solo, Puerkhauer
Fornecedor: BURKLE
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 428 EUR
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Amostradores de solo, Puerkhauer
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
Amostrador muito robusto para solos pesados e pedregosos. O modelo com um comprimento da ranhura de 1000 mm possui uma ponta cónica de 60 cm que permite extrair o amostrador guiado muito mais facilmente.
  • Graduação de profundidade com divisões de 10 cm
  • Pega encaixável, com punhos de plástico antiderrapantes
  • Cabeça de impacto reforçada