Anisole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
A12997.0E
A12997.36
A12997.0EEA
136
EUR
A12997.0E
A12997.36
Anisole ≥99%
Anisole
Purity: 99%
CAS No.: 100-66-3
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Ether-like
Melting Point: -37°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 506892
Merck Reference: 14,669
UN No.: 2222
MDL No.: MFCD00008354
Fórmula:
C₇H₈O Peso Molecular: 108.14 g/mol Ponto de ebulição: 153…154 °C Ponto de Fusão: –37 °C Densidade: 0.994 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008354 Número CAS: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3 III Merck Index: 13,00672 |