Print…
Anisole 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
153920010 153920050 153922500 153920025
ACRO153920010EA 67.4 EUR
ACRO153920010 ACRO153920050 ACRO153922500 ACRO153920025
Anisole 99%, puro
Anisole
Fórmula: C₇H₈O
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 154 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0.99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008354
Número CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %