Print…
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
F201A0150 F201A0152 F201A0151 F201A0155 F201A0156 F201A0157 SA201A0155 SA201A0151
441-0345EA 1070 EUR
441-0345 441-0347 441-0346 441-0348 441-0349 441-0350 441-0413 441-0474
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança.
  • Compacto, fácil de usar, design ergonómico, leves, confiável e silencioso
  • Arranque progressivo impede que o líquido saia do recipiente
  • Motor controlado por microprocessador, com velocidade constante, mesmo que a viscosidade do líquido se altere (excepto modelos ES)
  • Os modelos BS, PW, DLS, LH e DHL têm um sistema de segurança sem chave, o que ajuda a garantir uma utilização segura
  • Os modelos DLS e DLH têm dois displays digitais que mostram a velocidade real e a definida simultaneamente
Agitador suspenso compacto ES para aplicações de agitação de líquidos simples a velocidades médias e baixas (máximo 1000 mPas). Adequado para volumes até 15l, com controlo de velocidade entre 50 e 1300 min-1. Sistema de segurança para evitar o sobreaquecimento do instrumento.
Agitador suspenso LS para agitação de líquidos de média-baixa viscosidade (máximo 25000 mPas). Adequado para volumes até 25 l, com ajuste de velocidade entre 50 e 2000 min-1. A unidade pode ser usada continuamente.
Poderoso agitador suspenso PW para agitação de líquidos de alta viscosidade (máximo de 100 000 mPas). Adequado para volumes de 70 l, com ajuste de velocidade entre 20 e 1200 min-1. O aparelho pode ser operado continuamente.
Agitador suspenso DLS para agitação de líquidos de média viscosidade (máximo de 25 000 mPas). Pré-seleção de velocidade de 50 a 2000 min-1. Sistema de segurança protege a unidade de sobrecargas em caso de mau funcionamento do motor ou falhas.
Os modelos LH e DLH são caracterizados por uma forte rotação que permite a utilização de liquidos com alta viscosidade (máximo 50 000 mPas). Pré-seleção de velocidade entre 50 a 2000 min-1. Sistema de segurança protege a unidade de sobrecargas em caso de mau funcionamento do motor ou falhas.
Informações de encomenda: Supplied without stirring tools, support stand, clamp or stirring shaft which must be ordered separately.