Print…
Agitadores Vortex, RX3 e ZX3
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
F202A0176 F202A0171 SA202A0176
444-2000EA 185 EUR
444-2000 444-0915 VELPSA202A0176
Agitadores Vortex, RX3 e ZX3
Agitadores Agitadores Vortex
Agitadores vortex com estrutura de alumínio moldado sob pressão e pintado com tinta epóxi proporciona boa resistência química. Os quatro pés dão estabilidade na bancada. Disponível em dois modelos.
  • RX3 which operates in touch mode at a fixed vibration speed of 3000 min⁻¹
  • ZX3 features two modes - manual or continuous, speed can be adjusted from 0 to 3000 min⁻¹
  • The maximum vibration speed may be lower when adding on additional accessories (max. 800 min⁻¹), as high vibration speed may cause the sample to spill or the tube to fly out
IP Protection Class according to DIN EN 60259: IP 20
Certificações: Classe de proteção IP segundo a norma DIN EN 60259: IP 20