Print…
Amostradores de solo, Mole
Fornecedor: BURKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 505 EUR
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Amostradores de solo, Mole
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
Modelo muito robusto com brocas forjadas especialmente endurecidas. Para a determinação das propriedades, humidade e estrutura do solo. A forma das brocas do Mole asseguram uma fricção mínima ao perfurar e ao remover o Mole do solo. O Mole possui vários componentes. Pega com haste de 75 cm, vareta de extensão de 100 cm, se necessário, e uma de sete brocas disponíveis, cada uma delas concebida para um tipo de solo específico. Os componentes podem ser combinados sem problemas. As varetas de extensão podem aumentar a profundidade de trabalho do Mole até 5 m. Encomende as brocas em separado.