Triphenylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15939.06
A15939.14
A15939.22
A15939.06EA
27.6
EUR
A15939.06
A15939.14
A15939.22
Triphenylamine 98%
Triphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 603-34-9
Molecular Formula: (C6H5)3N
Formula Weight: 245.33
Melting Point: 125-129°
Boiling Point: 365°
MDL No.: MFCD00003020
Fórmula:
C₁₈H₁₅N Ponto de ebulição: 365 °C Ponto de Fusão: 125…129 °C Densidade: 0,774 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003020 Número CAS: 603-34-9 EINECS: 210-035-5 |