Print…
Triphenylamine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140310250 140311000
ACRO140310250EA 66.2 EUR
ACRO140310250 ACRO140311000
Triphenylamine 99+%
Triphenylamine
Fórmula: C₁₈H₁₅N
Ponto de ebulição: 347…348 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Densidade: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003020
Número CAS: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %