Print…
Pinças para cadinhos, com pega de plástico
Fornecedor: BOCHEM
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 15.9 EUR
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Pinças para cadinhos, com pega de plástico
Pinças /Tongs
Stainless steel crucible tongs with plastic handle (PVC).
  • Temperature resistant up to 145 °C