2,4-Dinitroanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21542.14
B21542.22
B21542.36
B21542.14EA
48.8
EUR
B21542.14
B21542.22
B21542.36
2,4-Dinitroanisole ≥98%
2,4-Dinitroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 119-27-7
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.14
Melting Point: 88-94°
Boiling Point: 207°/12mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00035745
Fórmula:
C₇H₆N₂O₅ Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 88 °C Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00035745 Número CAS: 119-27-7 EINECS: 204-310-9 |