Print…
Unidade de detecção de fugas em pipetas
Fornecedor: Brand
703970 703980
613-1557EA 1840 EUR
613-1557 613-5740
Unidade de detecção de fugas em pipetas
Pipetas Micropipetas
A unidade PLT, verificador de fugas em pipetas, para pipetas de deslocamento de ar permite verificações diárias, oferecendo uma salvaguarda durante os períodos entre as calibrações de rotina, melhorando significativamente a fiabilidade do processo de pipetagem. Até a mais pequena fuga é detectada e quantificada.
  • Test limit values for all commercially available single- and multi-channel pipettes in the volume range of 1 μl to 10 ml are pre-programmed
  • Test pipettes with and without tips to assist in diagnosis of the leak source
  • Test results in seconds
  • Optional PLT unit software (PLTconnect) facilitates the documentation of leak tests
Informações de encomenda: Fornecidos com uma de cada tipo de adaptador para testar pipetas de deslocamento ar com ponta (montada) ou sem ponta, 2 fichas (para validação de instrumentos), 3 filtros PE de substituição para os adaptadores de pipetas, adaptador CA universal, certificado de qualidade e manual de instruções.