4-Nitrofenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 100-02-7
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 169°(336°F)
Melting Point: 110-115°
Boiling Point: 279° dec.
Solubility: Freely soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1281877
Merck Reference: 14,6621
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00007331
Fórmula:
C₆H₅NO₃ Ponto de ebulição: 279 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 110…115 °C Densidade: 1,480 Ponto de Inflamação: 169 °C (336 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007331 Número CAS: 100-02-7 EINECS: 202-811-7 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6621 |