Print…
Conchas, EasyScoop
Fornecedor: BURKLE
5356-1500 5356-2000
BURK5356-1500EA 37.8 EUR
BURK5356-1500 BURK5356-2000
Conchas, EasyScoop
Conchas
Conchas de amostragem em alumínio leve, anodizado brilhante.
  • Design ergonómico: com pega interna central
  • Consideravelmente mais curta do que as conchas convencionais: mais fácil de tirar amostras de recipientes estreitos