Print…
2-Nitrofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06790.0100 8.06790.0500
8.06790.0100EA 33.4 EUR
8.06790.0100 8.06790.0500
2-Nitrofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 214,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011688
Número CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Encomendar
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C