Print…
Scratcher
Fornecedor: BURKLE
5347-0010 5347-0005 5347-0025
BURK5347-0010EA 1330 EUR
BURK5347-0010 BURK5347-0005 BURK5347-0025
Scratcher
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
O Scratcher foi especificamente concebido para a colheita de amostras em substâncias coesivas, agregadas e de baixa fluidez.
  • Electro-polished stainless steel
For non pourable substances.